349254
NS-398
A cell-permeable selective inhibitor of COX-2 in vitro.
Szinonimák:
NS-398, N-(2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
COX-2
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Arai, I., et al. 1993. Res. Comm. Chem. Pathol. Pharmacol.81, 259.
Futaki, N., et al. 1993. Gen. Pharmacol.24, 105.
Futaki, N., et al. 1993. J. Pharm.Pharmacol.45, 753.
WGK
WGK 3