227040
Anti-Cholera Toxin, B-Subunit Goat pAb
lyophilized, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Cholera Antibody, Cholera Toxin Detection, Goat Anti-Cholera Toxin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Frozen Sections (1:4000; see application references)
Immunocytochemistry (1:200; see application references)
ELISA (1:10,000; see application references)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Craig, J.P. 1971. Microbial Toxins 2A, 189.
Selected Citations
Peters, I., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta1788, 964.
Balasubramanian, N., et al. 2007. Nature Cell Biology9, 1381.
Nemchinov, L.G., Et al. 2000. Arch. Virol.145, 2557.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1