Merck
A4062
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Goat IgG (whole molecule)–AP
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
goat
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Immunoglobulins (Igs) belongs immunoglobulin super-family. There are five different types of Immunoglobulins. Each immunoglobin have two heavy (H) and two light (L), held together by disulphide linkages. Each light comprises of one variable N-terminal region and a constant C-terminal region. Heavy chain has one variable N-terminal region and three or four constant (CH1-CH4) C-terminal region.
Immunogén
purified goat IgG
Alkalmazás
Alkaline phosphatase conjugated rabbit anti goat IgG was used as the secondary for ELISA assays to detect the binding of bacterial proteins to C components. The antibody was used at 1:5000 dilutions and detected using P-nitrophenyl phosphate at 1mg/ml (Sigma) as the substrate.
Anti-Goat IgG (whole molecule)-alkaline phosphatase antibody can be used in western blotting and immunoblotting (diluted 1: 20,000) .
Biokémiai/fiziológiai hatások
IgG antibodies regulate several functions such as complement activation and phagocytosis. Thus, they play a crucial role in facilitating cytological immune responses. Anti-goat IgG (whole molecule)-alkaline phosphatase antibody (diluted 1: 5000) can be used for anti-OVA IgG detection. Rabbit anti- goat IgG (whole molecule)-alkaline phosphatase antibody reacts specifically with all goat immunoglobulins.
Fizikai forma
Solution in 0.05 M Tris, pH 8.0, containing 1% bovine serum albumin, 10 mM glycine, 1 mM MgCl2, 50% glycerol and 15 mM sodium azide
Elkészítési megjegyzés
Adsorbed to reduce background staining with human samples.
Egyéb megjegyzések
Antibody adsorbed with human serum proteins.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mario Pausa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 170(6), 3214-3222 (2003-03-11)
Borrelia burgdorferi, the etiological agent of Lyme disease, comprises three genospecies, Borrelia garinii, afzelii, and burgdorferi sensu strictu, that exhibit different pathogenicity and differ in the susceptibility to C-mediated killing. We examined C-sensitive and C-resistant strains of B. burgdorferi for
S Nutten et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 14(2), 190-197 (2006-12-08)
In this study, we assessed the effect of administering the antibiotic amoxicillin to rat pups on the immune response to orally fed ovalbumin (OVA). We first established that amoxicillin administration durably altered the gut microbiota of these animals. In parallel
Nikita Deshpande et al.
Genetics, 209(4), 1085-1097 (2018-06-21)
Many heterogametic organisms adjust sex chromosome expression to accommodate differences in gene dosage. This requires selective recruitment of regulatory factors to the modulated chromosome. How these factors are localized to a chromosome with requisite accuracy is poorly understood. Drosophila melanogaster
Xinyan Wang et al.
Journal of molecular histology, 52(4), 741-749 (2021-05-29)
Accumulating evidence has suggests that women with advanced endometriosis exhibit alterations in the expression of genes in the endometrium compared to healthy controls. Furthermore, replication stress is a characteristic feature of cancer cells, which results from sustained proliferative signaling induced
Chun-E Ren et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 5864-5885 (2015-03-18)
Epithelial stromal cells represent a major cellular component of human uterine endometrium that is subject to tight hormonal regulation. Through cell-cell contacts and/or paracrine mechanisms, stromal cells play a significant role in the malignant transformation of epithelial cells. We isolated
Kapcsolódó tartalom
Instructions