C3062
Anti-Cholera Toxin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Cholera Toxin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: 1:16
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:8,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- quantitative ganglioside-dependent enzyme-linked immunoassay (ELISA)
- double immunodiffusion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)