Fontos dokumentumok
19899
CHAPS 100 mM solution
Szinonimák:
CHAPS solution
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
614.88 g/mol
koncentráció
100 mM in H2O
technika/technikák
protein quantification: suitable
CMC
8 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
sűrűség
1.01 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves