Fontos dokumentumok
C3023
CHAPS hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine bile
Minőségi szint
grade
HPLC grade
leírás
zwitterionic
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
614.88 g/mol (anhydrous basis)
tárolási körülmény
dry at room temperature (tightly closed)
technika/technikák
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
szennyeződések
<0.04% DMF
CMC
8 mM
mp
157 °C (dec.) (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Általános leírás
Widely utilized as a buffer in various research applications, CHAPS hydrate acts as an amphiphilic surfactant, proving effective in solubilizing plasma membrane proteins and diluting assay components. Notably, its easy removal through dialysis or gel filtration adds to its appeal, making it a preferred choice for molecular mass determination by fluorometry. This feature underscores CHAPS hydrate′s adaptability in diverse experimental setups. However, caution is advised in assays involving polyvalent metals or metal ions sensitive to nonspecific chelating agents. Beyond its conventional use, CHAPS hydrate finds application as a polymer matrix in binding assays, effectively removing metal ions from protein solutions.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Biochemical and Cell Biology research
- Can be used in Dialysis and Electrophoresis
- High purity product for research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.