Fontos dokumentumok
H5413
Millipore
HIS-Select® Elution Buffer
About This Item
UNSPSC kód:
12161703
NACRES:
NA.56
Minőségi szint
Általános leírás
Elution buffer is a major solvent in affinity chromatography. Elution buffer is used to wash away unbound proteins at first and at a greater concentration it releases the desired protein from the ligand. It is important that the elution buffer works quickly without changing the function or activity of the desired protein.
Alkalmazás
HIS-Select® Elution Buffer has been used in the elution of recombinant coagulase protein and tomoregulin 
Fizikai forma
Contains 250 mM Imidazole, 0.3 M sodium chloride, 50 mM sodium phosphate, pH 8.0.
Jogi információk
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Affinity Chromatography
Scouten, William H
Chromatography (1981)
Hyun-Seok Hong et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 48(3), 731-743 (2015-09-25)
Amyloid-β (Aβ) protein causes neurotoxicity and its abnormal aggregation into amyloid is a pathological hallmark of Alzheimer's disease (AD). Cellular proteins able to interact with Aβ or its precursor, AβPP (amyloid-β protein precursor), may regulate Aβ production and neurotoxicity. We
Alaa H Sewid et al.
Infection and immunity, 86(8) (2018-06-13)
Coagulase activation of prothrombin by staphylococcus induces the formation of fibrin deposition that facilitates the establishment of infection by Staphylococcus species. Coagulase activity is a key characteristic of Staphylococcus pseudintermedius; however, no coagulase gene or associated protein has been studied
Pär Comstedt et al.
PloS one, 9(11), e113294-e113294 (2014-11-20)
There is currently no Lyme borreliosis vaccine available for humans, although it has been shown that the disease can be prevented by immunization with an OspA-based vaccine (LYMErix). Outer surface protein A (OspA) is one of the dominant antigens expressed