219466
CELLULYSIN® Cellulase, Trichoderma viride
Szinonimák:
β-D-glucosidase, endo-β-1,4 glucanase, cellobiohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Trichoderma viride)
Forma
solid
specifikus aktivitás
≥10,000 units/g dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
transformation: suitable
szín
yellow-white
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to digest transgenic BY-2 cells exposed to paraformaldehyde fixation
- in the enzyme mix used for in situ hybridization to plant chromosomes
- in the enzyme solution for the transformation of Phytophthora species
- to isolate intact cells and protoplasts from plant tissues
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tomita, Y., et al. 1968. J. Ferment. Technol.46, 701.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1