P5936
Pectolyase from Aspergillus japonicus
suitable for plant cell culture, lyophilized powder
Szinonimák:
PEL1
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥0.3 unit/mg solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3