Merck
SML3801
Sigma-Aldrich
Trospium chloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H30NO3·Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
427.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVCSYOQWLPPAOA-QKYUOBHYNA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Peripheral muscarinic receptor antagonist
Trospium chloride is a peripheral muscarinic receptor antagonist that relaxes the smooth muscle in the bladder. It does ot cause central nervous system side effects typical for other drugs of its class. Trospium chloride is used for the treatment of overactive bladder.
Vigyázat
Hygroscopic
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Trospium chloride improves overactive bladder symptoms: a multicenter phase III trial
The Journal of Urology, 171(6 Pt 1), 2311-2315 (2004)
Cognitive Effects of Anticholinergic Load in Women with Overactive Bladder
Clinical Interventions in Aging, 15, 1493-1503 (2020)
Kelly Biastre et al.
The Annals of pharmacotherapy, 43(2), 283-295 (2009-02-06)
To review the pharmacology, pharmacokinetics, safety, and clinical application of trospium chloride for the management of overactive bladder (OAB). Clinical literature including both primary sources and review articles was accessed through MEDLINE, International Pharmaceutical Abstracts, and Cochrane databases from 1980