19-144
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
≥99% (HPLC), solid, PKC activator, Upstate®
Szinonimák:
12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one 12-tetradecanoate 13-acetate, PMA, TPA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate,
Forma
solid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3