05-421
Anti-PP2A Antibody, C subunit, clone 1D6
clone 1D6, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Replication protein C, protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, catalytic subunit, alpha isoform
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D6, monoclonal
faj reaktivitás
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPP2CA(5515)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
4 µg of a previous lot immunoprecipitated PP2A from 500 µg of A431 RIPA lysate. Note: This antibody has been reported not to block phosphatase activity.
Immunocytochemistry:
5-10 µg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for PP2A in A431 cells fixed for 10 minutes with 4% paraformaldehyde in PBS.
Signaling
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PP2A in human A431 and previously in murine 3T3 RIPA cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1