178223
Antipain, Dihydrochloride
Peptidyl arginine aldehyde protease inhibitor produced by actinomycetes.
Szinonimák:
Antipain, Dihydrochloride
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
trypsin-like serine proteases, papain, and some cysteine proteases
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ichikawa, S., et al. 1985. J. Reprod. Fertil.73, 385
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
Suda, H., et al. 1972. J. Antibiot. (Tokyo) 25, 263.
WGK
WGK 3