178220
Antipain, Hydrochloride
Peptidyl arginine aldehyde protease inhibitor produced by actinomycetes.
Szinonimák:
Antipain, Hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to slightly yellowish
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Trypsin-like serine proteases
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
WGK
WGK 3