616382
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride
Inhibits trypsin-like serine proteinases.
Szinonimák:
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride, TLCK
Teszt
≥95% (elemental analysis)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
off-white
oldhatóság
aqueous solution, pH <6.0: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
trypsin like proteases
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kim, H., et al. 1995. J. Immunol.154, 4741.
Bourinbaiar, A.S. and Nagorny, R. 1994. Cell Immunol. 155, 230.
Biro, A., et al. 1992. Eur. J. Immunol.22, 2547.
Bruno, S., et al. 1992. Leukemia6, 1113.
Lee, S.F. 1992. Infect. Immun. 60, 4032.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615.
WGK
WGK 3