Fontos dokumentumok
17-313
Sigma-Aldrich
PP2A Immunoprecipitation Phosphatase Assay Kit
Szinonimák:
PP2A Activity Assay Kit, Phosphatase Assay Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
leírás
Phosphatase Assay
Minőségi szint
termékcsalád
Upstate®
Alkalmazás
PP2A Immunoprecipitation Phosphatase Assay Kit can be used to detect purified PP2A or PP2A from a cellular lysate. It utilizes the Malachite Green & contains components that have been matched to optimize sensitivity & range of detection.
Minőség
Routinely evaluated by immunoprecipitation of purified PP2A (14-111) or PP2A from a cellular lysate. The activity is assessed by dephosphorylation of the phosphopeptide (K-R-pT-I-R-R).
Egyéb megjegyzések
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C