Fontos dokumentumok
524572
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine
Szinonimák:
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine, Alkaline Phosphatase, CIAP
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
bovine (calf) intestine
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥1500 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
pI 
5.7
oldhatóság
dilute buffer: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native, alkaline phosphatase from calf intestine. Homodimeric enzyme that hydrolyzes phosphate esters of primary and secondary alcohols, amines, and phenols. Useful in hydrolysis of 5′-terminal phosphates of DNA and RNA. Note: 1KU = 1,000 units.
Note: 1 KU = 1000 units.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 9.6.
Fizikai forma
In 6 mM MgCl, 6 mM Tris-HCl, 0.12mM ZnCl, 40% glycerol, pH 7.6.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1