Fontos dokumentumok
A2237
Phosphatase, Alkaline shrimp
≥900 DEA units/mL, buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in proprietary host
Szinonimák:
Phosphatase, Alkaline from shrimp, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Méret kiválasztása
98 200,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
98 200,00 Ft
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in proprietary host
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
koncentráció
≥900 DEA units/mL
idegen aktivitás
RNAse, DNAse, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)