17-127
Ser/Thr Phosphatase Assay Kit 1 (K-R-pT-I-R-R)
Ser/Thr Phosphatase Assay Kit 1used to detect PP2A activity by either dephosphorylation of the phosphopeptide.
Szinonimák:
Phosphatase Assay Kit
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... PPP2R1B(5519)
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
Malachite Green Additive (Cat.# 20-104)
Phosphate Standard (Cat.# 20-103)
Threonine Phosphopeptide (K-R-pT-I-R-R) (Cat.# 12-219)
pNPP (p-Nitrophenyl Phosphate) (Cat.# 20-106)
pNPP Ser/Thr Assay Buffer (Cat.# 20-179)
NiCl2, 40mM (Cat.# 20-178)
96-well microtiter plate
Minőség
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Lungs