104309
L-Methionine sulfoximine
EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Minőségi szint
form
solid
kiszerelés
pkg of 10g (1043090010)
pkg of 1g (1043090001)
pkg of 5g (1043090005)
pkg of
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
SMILES string
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Kapcsolódás
Jogi információk
helyettesítve
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3