Fontos dokumentumok
V2260
Monoclonal Anti-V5-Peroxidase antibody produced in mouse
clone V5-10, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Monoclonal Anti-V5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V5-10, monoclonal
form
lyophilized powder
kiszerelés
vial of 0.5 mL
koncentráció
5-11 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:4,000-1:8,000
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2