Merck
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-Phenylalanine
98%
Szinonimák:
β-Aminohydrocinnamic acid, DL-β-Homophenylglycine, DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, ±-3-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)