Merck
1.50461
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm
Szinonimák:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm polymer 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Anyagok
PEEK-lined stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L122
termékcsalád
SeQuant®
Jellemzők
endcapped: no
Paraméterek
200 bar pressure
50 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
Mátrix
polymeric particle platform
mátrix aktív csoport
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
2-10
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
SeQuant® ZIC®-pHILIC stationary phase has the same highly polar, bonded, permanent zwitterion, functional group as the silica based ZIC®-HILIC Column. The user can therefore expect the same selectivity, however, with a trade-off in flow-rate range, and separation efficiency, common with polymeric materials. The more durable support allows for use in an extended pH range, which can be beneficial for certain applications.The column dimension of 250 mm length x 2.1 mm ID is the optimal choice for the separation of complex samples using a UHPLC or optimized HPLC Instrument providing low dwell volumes.SeQuant® ZIC®-pHILIC HPLC columns are the preferred choice when extreme eluent conditions are needed to overcome challenging separations of polar hydrophilic compounds. Offering excellent pH stability from pH 2 to 10, these polymer-based columns carry densely bonded, truly zwitterionic functional groups with a charge balance of 1:1. This results in straightforward and reproducible separations with wide-spectrum pH tuning for optimal separation selectivity and detection sensitivity. Furthermore, SeQuant® ZIC®-pHILIC columns minimize background noise in evaporative detection techniques with high sensitivity to ions, such as charged aerosol detectors (CAD). SeQuant® ZIC®-pHILIC columns are available with 5 μm polymer particles in various formats of analytical dimensions. Alternative choices for the separation of polar hydrophilic compounds include silica-based SeQuant® ZIC®-HILIC columns with identical functional groups, and SeQuant® ZIC®-cHILIC columns with complementary selectivity.Learn more about the Supelco HPLC Column portfolio and Method development:Brochure: HPLC and UHPLC Column Selection Guide Brochure: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 40000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Jogi információk
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany