1.46690
Minimal Glucose Agar Settle Plate
90 mm settle plates are designed for AMES test to examine chemical components for toxic/cancerogenic properties.
Szinonimák:
Ames Agar
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
plate
Jellemzők
ready-to-use
ICR Settle plate
kiszerelés
box of 120 plates
technika/technikák
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 20 mL
pH
7 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
industrial qc
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1