79332
Davis Minimal Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Minimal Agar, Davis
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
ammonium sulfate, 1 g/L
dextrose, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?