The product AGX819 is the full-length SARS-CoV-2 spike protein. The sequence of the corresponding protein can be found here: [UniProt SARS-CoV-2 Spike Protein Sequence](https://www.uniprot.org/uniprot/P0DTC2)
AGX819
SARS-CoV-2 Spike Protein Recombinant Antigen
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
2019-nCoV, COVID-19
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
≤138 kDa
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Egyediség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
-
What is the protein sequence of the product AGX819 SARS-CoV-2 Spike Protein Recombinant Antigen?
1 answer-
Helpful?
-