MXSMCSP48
Milliflex® Pre-filled Media Cassettes
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Szinonimák:
Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
International standards
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Forma
plate (pre-poured agar)
eltarthatósági idő
6 mo.
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Chloramphenicol
kiszerelés
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
gyártó/kereskedő neve
Milliflex Oasis®
szín
clear light amberslightly opalescent
bemenet
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.4±0.2 (25.0 °C)
alkalmasság
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with Milliflex Oasis® System
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Specifikációk
Táptalaj
Analízis megjegyzés
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
E. coli (ATCC 8739) and L. casei (ATCC 393) as negative control
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2