1.37136
Tetrahydrofuran
EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Tetrahydrofuran, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
robbanási határérték
1.8-11.8 %
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup