Tetrahidrofurán
Products
A tetrahidrofurán (THF) egy heterociklusos vegyület (ciklikus éter), amelyet széles körben használnak oldószerként a szerves szintézisben. A THF színtelen, alacsony viszkozitású, és viszonylag magas dielektromos állandóval rendelkezik, ami lehetővé teszi a poláros és nem poláros vegyületek széles körének oldását. Különösen hatékony a poláros vegyületek, köztük szervetlen sók, fémkomplexek és egyes polimerek oldására.
A THF-et oldószerként használják a fémorganikus vegyületek szintézisére szolgáló Grignard-reakciókban is. Ezenkívül reakcióközegként szolgál polimerizációs reakciókhoz, különösen a vinilpolimerek polimerizációjához. A kromatográfiában a THF-et a spektroszkópiában és más analitikai technikákban használt oldatok előállítására használják.
A tetrahidrofurán normál körülmények között viszonylag stabil. Hosszú távú tárolás során azonban szerves peroxidok képződhetnek belőle. Ennek mérséklése érdekében a THF stabilizálható butilált hidroxitoluol (BHT) hozzáadásával. A BHT kiküszöböli a peroxidképződéshez szükséges szabadgyököket.
Vízmentes tetrahidrofurán
A vízmentes tetrahidrofuránt oldószerként használják a Grignard-reakciókban, hogy biztosítsák a víz hiányát, amely reakcióba léphet a Grignard-reagenssel és megzavarhatja a reakciót. Oldószerként használják elektrokémiai alkalmazásokban is, például akkumulátor-kutatásban vagy elektrolízisben.
Tetrahidrofurán a nagy teljesítményű folyadékkromatográfiában (HPLC)
A tetrahidrofurán nagyobb elúciós kapacitást mutat más általánosan használt HPLC oldószerekhez képest, mint például methanol vagy acetonitril. Ez a tulajdonság előnyös lehet hasonló polaritású vegyületek elválasztásakor, vagy ha erősebb elúcióra van szükség.
Deuterált tetrahidrofurán (Tetrahidrofurán-d8)
THF-d8. deuterált oldószerként vagy referencia standardként használják a proton (1H) és szén-13 (13C) NMR spektroszkópiában.
Tetrahidrofurán a gázkromatográfiában
ATHF egy poláros aprotikus oldószer, amely szerves vegyületek széles skáláját képes oldani. Különösen hatékonyan oldja a poláros analiteket, így alkalmas a közepes és nagy polaritású vegyületek gázkromatográfiás (GC) analízisére.
Omnisolv® Tetrahidrofurán
AzOmnisolv® tetrahidrofurán egy nem UV tetrahidrofurán, amelyet különböző analitikai technikákban, többek között a HPLC-ben, a folyadékkromatográfia-tömegspektrometriában és a gázkromatográfiában használnak.
A ® tetrahidrofurán
A tetrahidrofuránt oldószerként használják a gyógyszergyártásban a Active pharmaceutical ingredient (API) feldolgozásához és polimorf szűréshez.