Fontos dokumentumok
13-118
Sigma-Aldrich
GST-NFκB p50 subunit (δ434-969)
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography.
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... NFKB1(4790)
Általános leírás
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography. MW = 74kDa.
Alkalmazás
DNA Binding Assay
Minőség
routinely evaluated in a DNA binding assay
Fizikai forma
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1% βmercaptoethanol, 0.03% Brij-35, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidine and 50% glycerol
Tárolás és stabilitás
1 year at -20°C
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2