IF014
Interferon-β Protein, Recombinant human
Recombinant Human Interferon Beta 1a (Hu-IFNbeta 1a).
Szinonimák:
Fibroblast Interferon
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥95% (one N-glycosylation site)
Forma
liquid
specifikus aktivitás
3.99 x 108 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1 x 106 units/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Thaw product vial by incubation cold tap water until just thawed. Thawed IFNβ should be
stored in working aliquots at -70°C for up to six months. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Refreezing should be done on dry ice or in a dry ice/alcohol bath. Further dilution of the
product should be in buffers containing protein such as 0.1% bovine serum albumin (BSA).
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1