Merck
N6534
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Terméknév
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
solution
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NFKB1(4790)
Amino Acid Sequence
Ala-Glu-Asp-Asp-Pro-Tyr-Leu-Gly-Arg-Pro-Glu-Gln-Met-Phe
Alkalmazás
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
Fizikai forma
Solution containing 0.01% sodium azide.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)