1.16136
Total Sugar Test Strips (glucose and fructose), reflectometric
65-650 mg/L (total sugar - glucose and fructose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Szinonimák:
Total Sugar (glucose and fructose) chemical test strips, Total Sugar (glucose and fructose) test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Total Sugar Test (glucose and fructose), reflectometric, 65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
sugars
reakcióalkalmasság
reaction type: enzymatic reaction
mérési tartomány
65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Validation of arsenic standards in environmental samples: A study utilized arsenic standards to assess the quality of sewage sludge, applying atomic absorption spectroscopy to monitor arsenic levels, demonstrating the importance of accurate arsenic calibration for environmental health assessments (Sackey et al., 2023).
- Leaching properties of arsenic in coal ash: Research on Malaysian coal power plants used arsenic standards to examine leaching properties of coal ashes, highlighting the role of trace metal analysis in understanding environmental impacts of arsenic (Beddu et al., 2020).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
90 - 110 mg/l
- standard 2: 270 - 330 mg/l
- standard 3: 495 - 605 mg/l
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1