Fontos dokumentumok
1.16896
Supelco
Chlorine Test Strips, reflectometric
0.5-10.0 mg/L (Cl₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Szinonimák:
Chlorine chemical test strips, Chlorine test strip for instrument reader
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Terméknév
Chlorine Test, reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
Reflectoquant®
specifikus analit(ok)
chlorine
reakcióalkalmasság
reaction type: Redox Reactions
mérési tartomány
0.5-10.0 mg/L (Cl2)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Method: reflectometric with test strips and reagent 0.5 - 10.0 mg/l Cl₂ Reflectoquant®
The Reflectoquant Chlorine test includes test strips and all necessary additional reagents and is a rapid exploratory test for free chlorine and intended primarily for checking the use of chlorinated disinfectants. Chlorine containing disinfectants are most widely used. They are applied particularly to disinfect drinking water and swimming pool water. On the test strip, chlorine oxidizes an organic compound to a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the chlorine concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for chlorine. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Analízis megjegyzés
function control: conforms
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 4.5 - 5.5 mg/l
- standard 3: 7.2 - 8.8 mg/l
Jogi információk
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocols
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.