Fontos dokumentumok
1.09481
Supelco
ICP multi-element standard solution XIV
(11 elements in dilute hydrochloric acid) 100 mg/l: P, S, K; 20 mg/l: As, La, Li, Mo, Mn, Ni, Sc, Na Certipur®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.009 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
As (arsenic): 20 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
La (Lanthanum): 20 mg/l
Li (Lithium): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Mo (Molydenium): 20 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 20 mg/l
P (Phosphorus): 100 mg/l
S (Sulfur): 100 mg/l
Sc (Scandium): 20 mg/l
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)