Fontos dokumentumok
Z513059
Supelco
Preparative TLC plates
Silica gel
Szinonimák:
Preparative Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Analtech 02015
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
2,000 μm
részecskeméret
20-40 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Általános leírás
Used for analytical separations of larger quantities of materials. Materials to be separated are often applied as long streaks, developed, and recovered by scraping the adsorbent from the plate and eluting with a strong solvent.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)