Fontos dokumentumok
Z740219
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
H × Sz:
20 cm × 20 cm
rétegvastagság:
2,000 μm
Jellemzők:
binder Polymeric
fluorescent indicator
pórusméret:
60 Å
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Polymeric
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05717.0001
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
2,000 μm
pórusméret
60 Å
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)