Fontos dokumentumok
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Szinonimák:
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Polymeric
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05744.0001
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
500 μm
pórusméret
60 Å
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany