Fontos dokumentumok
1.01833
Supelco
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
Szinonimák:
Sulfuric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-639-5
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
pH:
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Terméknév
Sulfuric acid 95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
gőznyomás
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
95-97% (alkalimetric)
Forma
liquid
szennyeződések
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
izzítási maradék
≤5 ppm
szín
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
kation nyomok
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.2 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.