Merck
4.80704
SAFC
Sulfuric acid 10%
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Minőségi szint
Forma
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
sűrűség
1.066 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1