Fontos dokumentumok
1.08131
Supelco
Sulfuric acid
96%, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Szinonimák:
Sulfuric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
Sulfuric acid 96%, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Teszt
95.85-96.15% (alkalimetric)
form
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sulfuric acid 96% can be used for the determination of the viscosity number of diluted polymer solutions in specific solvents.
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 95.85 - 96.15 %
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.