Fontos dokumentumok
8.22254
Sigma-Aldrich
Formic acid
for synthesis
Szinonimák:
Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-579-1
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (acidimetric)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
12-38 % (v/v)
57 %
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
technika/technikák
electrophoresis: suitable
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 49.5 °C
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Atmospheric Implications: Provides insights into the large and ubiquitous source of atmospheric formic acid, affecting precipitation chemistry and acidity (Millet et al., 2015).
  • Sustainable Production: Covers the sustainability aspects of formic acid production and its role in bridging power and chemical industries (Bulushev & Ross, 2018).
  • Hydrogen Energy Carrier: Explores formic acid as a potential hydrogen storage medium, focusing on its applications in low-carbon energy systems (Singh et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.221
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
121.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49.5 °C - closed cup
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.