Vissza
Geduran
®
Si 60
Szinonimák:
Silica, Silicon dioxide
Lineáris képlet:
SiO
2
CAS-szám:
7631-86-9
Molekulatömeg:
60.08
Products
Márka
Millipore (2)
Forráspont (°C)
Formula tömeg
Olvadási pont (°C)
Minőségi szint
Termékek szűrése
Showing 1-2 of 2
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
1.11567
Geduran
®
Si 60,
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
Több
Árazás megtekintése
1.10832
Geduran
®
Si 60,
for column chromatography (0.063-0.200 mm)