Fontos dokumentumok
85410
Sigma-Aldrich
Silicone grease
pkg of 100 g
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
form
grease
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g
Alkalmazás
for use in vacuum lines
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)