1.08028
Formaldehyde Test Kit, colorimetric
0.1-1.5 mg/L (HCHO), MQuant®
Szinonimák:
Formaldehyde Visual Test Kit
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Formaldehyde Test, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (HCHO), for use with MCOLORTEST®
termékcsalád
MColortest®
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
formaldehyde
mérési tartomány
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The test can be used in
- Disinfectant and rinsing solutions (e. g. laundries)
- Aqueous solutions
- Process water
- Electroplating wastewater
- Food after appropriate sample pretreatment
Method
Formaldehyde reacts with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole to form a purple-red tetrazine. The formaldehyde concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Protocols
Preparation of a standard solution for Formaldehyde