Fontos dokumentumok
1.07729
Millipore
Silica gel 60 (less than 0.063 mm)
for column chromatography
Szinonimák:
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
231-545-4
Minőségi szint
Forma
solid
mátrix aktív csoport
Irregular-Shaped Silica Gel
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
térfogatsúly
200‑1430 kg/m3
elválasztástechnika
normal phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Tulajdonságok és előnyök
Silica gel 60 (less than 0.063 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Kiszerelés
Plastic bottle
Analízis megjegyzés
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 95 % < 0,063 mm
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg