Fontos dokumentumok
1.07025
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Szinonimák:
THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
102391
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191504
EC index szám:
203-726-8
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
65-67 °C (lit.)
gőznyomás:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Tetrahydrofuran, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
robbanási határérték
1.8-11.8 %
szennyeződések
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤0.03%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -21.5 °C
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Alkalmazás
  • Phenylalanine Ammonia Lyase Activity Research: A study investigated the mutase-like activity of phenylalanine ammonia lyase from Anabaena variabilis, demonstrating the utility of buffer concentrate in biochemical assays to stabilize enzyme activity during the research (Weise et al., 2018).
  • Studying Amyloid Precursor Protein: A study used buffer concentrate for experiments involving the amyloid precursor protein C-terminal fragment C100, noting its importance in maintaining the stability of protein conformations during interactions with γ-secretase modulators (Botev et al., 2011).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 0.03 %
Water: ≤ 0.05 %
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup