Fontos dokumentumok
380016
Sodium thiosulfate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Disodium thiosulfate pentahydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?