Fontos dokumentumok
1.06513
SAFC
Sodium thiosulfate pentahydrate
pure
Szinonimák:
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-867-5
Minőségi szint
Forma
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
oldhatóság
701 g/L
sűrűség
1.74 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as antioxidant or chelating agent and is suitable for use in pharmaceutical processes.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1