Fontos dokumentumok
1.06560
Supelco
Sodium perborate tetrahydrate
pure
Szinonimák:
Sodium perborate tetrahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BNaO3 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
234-390-0
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥96.0% (manganometric)
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (manganometric)
Forma
powder
hatékonyság
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
mp
60 °C (decomposition)
sűrűség
1.73 g/cm3
térfogatsúly
800 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤1.2%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B-]1(OO[B-](OO1)(O)O)(O)O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: 1.06560.9057
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 96.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 1.2 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)